2,3-Difluoro-6-metoxianilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5,6-Difluoro-o-anísidina
PC303015-5G PC303015-1G
APOSPC303015-5GEA 662 EUR
APOSPC303015-5G APOSPC303015-1G
2,3-Difluoro-6-metoxianilina 98%
2,3-Difluoro-6-metoxianilina
Formula: C₇H₇F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 886501-51-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II