2,3-Difluoro-6-metoxibenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC303016-10G PC303016-5G PC303016-1G PC303016-25G
APOSPC303016-10GEA 463 EUR
APOSPC303016-10G APOSPC303016-5G APOSPC303016-1G APOSPC303016-25G
2,3-Difluoro-6-metoxibenzonitrilo 98%
2,3-Difluoro-6-metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₅F₂NO
MW: 169.13 g/mol
Pto. de fusión: 79…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116019
Núm. CAS: 221202-34-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III