2,4-Difluoro-3-metoxianilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC303017-10G PC303017-5G PC303017-1G
APOSPC303017-10GEA 473 EUR
APOSPC303017-10G APOSPC303017-5G APOSPC303017-1G
2,4-Difluoro-3-metoxianilina 98%
2,4-Difluoro-3-metoxianilina
Formula: C₇H₇F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115929
Núm. CAS: 886499-08-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III