2,4-Difluoro-3-metoxibenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303018-10G PC303018-5G PC303018-1G
APOSPC303018-10GEA 1050 EUR
APOSPC303018-10G APOSPC303018-5G APOSPC303018-1G
2,4-Difluoro-3-metoxibenzonitrilo 98%
2,4-Difluoro-3-metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₅F₂NO
MW: 169.13 g/mol
Pto. de fusión: 44…46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 220353-20-8