2,6-Dicloro-3-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Bromomethyl)-1,3-dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC303019-10G PC303019-5G PC303019-1G PC303019-25G
APOSPC303019-10GEA 463 EUR
APOSPC303019-10G APOSPC303019-5G APOSPC303019-1G APOSPC303019-25G
2,6-Dicloro-3-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
2,6-Dicloro-3-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula: C₈H₄BrCl₂F₃
MW: 307,93 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519349
Núm. CAS: 1092461-07-8