2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC303020-10G PC303020-5G PC303020-1G
APOSPC303020-10GEA 462 EUR
APOSPC303020-10G APOSPC303020-5G APOSPC303020-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₆Cl₂F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519352
Núm. CAS: 1092461-13-6
UN: 2735
ADR: 8,III