2,6-Difluoro-3-metoxibenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC303022-5G
PC303022-1G
PC303022-25G
APOSPC303022-5GEA
224
EUR
APOSPC303022-5G
APOSPC303022-1G
APOSPC303022-25G
2,6-Difluoro-3-metoxibenzonitrilo 98%
2,6-Difluoro-3-metoxibenzonitrilo
Formula:
C₈H₅F₂NO MW: 169,13 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115902 Núm. CAS: 886498-35-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |