2,6-Difluoro-3-methoxybenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC303023-5G PC303023-25G PC303023-50G PC303023-100G
APOSPC303023-5GEA 173 EUR
APOSPC303023-5G APOSPC303023-25G APOSPC303023-50G APOSPC303023-100G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzylamine 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₉F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115905
Núm. CAS: 886498-50-6
UN: 2735
ADR: 8,III