2-Cloro-3-(trifluorometil)anilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC303026-5G PC303026-25G
APOSPC303026-5GEA 21.9 EUR
APOSPC303026-5G APOSPC303026-25G
2-Cloro-3-(trifluorometil)anilina 97%
2-Cloro-3-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅ClF₃N
Pto. de fusión: 25…28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115988
Núm. CAS: 62476-58-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III