2-Cloro-3-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride
PC303027-10G PC303027-5G PC303027-1G PC303027-25G
APOSPC303027-10GEA 351 EUR
APOSPC303027-10G APOSPC303027-5G APOSPC303027-1G APOSPC303027-25G
2-Cloro-3-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
2-Cloro-3-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃ClF₃N
Pto. de fusión: 38…41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115989
Núm. CAS: 62584-32-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III