2-Cloro-3-(trifluorometil)bencilamina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC303028-5G
PC303028-1G
APOSPC303028-5GEA
231
EUR
APOSPC303028-5G
APOSPC303028-1G
2-Cloro-3-(trifluorometil)bencilamina
2-Cloro-3-(trifluorometil)bencilamina
Formula:
C₈H₇ClF₃N MW: 209.6 g/mol Pto. de fusión: 35…37 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115990 Núm. CAS: 39226-96-5 UN: 3259 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...