2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Brommethyl)-1-chlor-4-(pentafluor-lambda6-sulphanyl)benzol, 2-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzyl bromide, [3-(Bromomethyl)-4-chlorophenyl]pentafluorosulphur
PC303029-1G PC303029-5G
APOSPC303029-1GEA 335 EUR
APOSPC303029-1G APOSPC303029-5G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formula: C₇H₅BrClF₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22988926
Núm. CAS: 1431329-74-6
UN: 3265
ADR: 8,III