2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC303030-10G PC303030-5G PC303030-1G
APOSPC303030-10GEA 608 EUR
APOSPC303030-10G APOSPC303030-5G APOSPC303030-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline
Formula: C₇H₇ClFNO
MW: 175,59 g/mol
Pto. de fusión: 37…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832265
Núm. CAS: 1017777-58-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III