2-Cloro-6-fluoro-3-metoxifenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303031-10G PC303031-5G PC303031-25G
APOSPC303031-10GEA 412 EUR
APOSPC303031-10G APOSPC303031-5G APOSPC303031-25G
2-Cloro-6-fluoro-3-metoxifenol 98%
2-Cloro-6-fluoro-3-metoxifenol
Formula: C₇H₆ClFO₂
MW: 176.57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832266
Núm. CAS: 1017777-60-4