2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC303034-5G PC303034-1G
APOSPC303034-5GEA 306 EUR
APOSPC303034-5G APOSPC303034-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₈H₇F₄NO
MW: 209,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201043
Núm. CAS: 1262198-05-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III