2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303035-10G
PC303035-5G
PC303035-1G
APOSPC303035-10GEA
351
EUR
APOSPC303035-10G
APOSPC303035-5G
APOSPC303035-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula:
C₉H₅F₄NO MW: 219,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22201044 Núm. CAS: 1373920-99-0 |