2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303036-5G PC303036-1G
APOSPC303036-5GEA 203 EUR
APOSPC303036-5G APOSPC303036-1G
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₇BrF₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201038
Núm. CAS: 1373921-05-1