2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303037-10G PC303037-5G
APOSPC303037-10GEA 372 EUR
APOSPC303037-10G APOSPC303037-5G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832314
Núm. CAS: 1017778-74-3