2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC303041-10G
PC303041-5G
PC303041-1G
PC303041-25G
APOSPC303041-10GEA
473
EUR
APOSPC303041-10G
APOSPC303041-5G
APOSPC303041-1G
APOSPC303041-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formula:
C₈H₈F₃NO₂ MW: 207,15 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09832305 Núm. CAS: 660848-57-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |