6-(Trifluorometil)-o-anísidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-(Trifluorometil)-2-metoxianilina, 2-Metoxi-6-(trifluorometil)anilina, 6-(Trifluorometil)-2-anísidina
PC303042-10G PC303042-5G PC303042-1G
APOSPC303042-10GEA 509 EUR
APOSPC303042-10G APOSPC303042-5G APOSPC303042-1G
6-(Trifluorometil)-o-anísidina 98%
6-(Trifluorometil)-o-anísidina
Formula: C₈H₈F₃NO
MW: 191.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09832384
Núm. CAS: 133863-87-3