2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303043-1G PC303043-250MG
APOSPC303043-1GEA 259 EUR
APOSPC303043-1G APOSPC303043-250MG
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832321
Núm. CAS: 1017778-90-3