2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC303044-5G PC303044-1G
APOSPC303044-5GEA 260 EUR
APOSPC303044-5G APOSPC303044-1G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO
Pto. de fusión: 66…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832322
Núm. CAS: 1017778-93-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III