2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methyl-5-(pentafluorosulphur)benzyl bromide
PC303046-1G PC303046-5G
APOSPC303046-1GEA 348 EUR
APOSPC303046-1G APOSPC303046-5G
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formula: C₈H₈BrF₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652479
Núm. CAS: 1240257-10-6