3,5-Difluoro-2-metoxianilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC303052-5G PC303052-1G
APOSPC303052-5GEA 154 EUR
APOSPC303052-5G APOSPC303052-1G
3,5-Difluoro-2-metoxianilina 98%
3,5-Difluoro-2-metoxianilina
Formula: C₇H₇F₂NO
MW: 159,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832386
Núm. CAS: 41860-67-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III