3,5-Difluoro-2-metoxibencil bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC303053-10G PC303053-5G PC303053-1G
APOSPC303053-10GEA 174 EUR
APOSPC303053-10G APOSPC303053-5G APOSPC303053-1G
3,5-Difluoro-2-metoxibencil bromuro 98%
3,5-Difluoro-2-metoxibencil bromuro
Formula: C₈H₇BrF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660240
Núm. CAS: 886500-63-6
UN: 3265
ADR: 8,II