3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC303060-10G PC303060-5G PC303060-1G
APOSPC303060-10GEA 474 EUR
APOSPC303060-10G APOSPC303060-5G APOSPC303060-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660309
Núm. CAS: 886503-29-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III