3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC303061-5G PC303061-1G
APOSPC303061-5GEA 313 EUR
APOSPC303061-5G APOSPC303061-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₇ClF₃N
MW: 209,60 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07786683
Núm. CAS: 400771-41-7
UN: 2735
ADR: 8,II