2,4-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303063-10G PC303063-5G PC303063-1G PC303063-25G PC303063-100G
APOSPC303063-10GEA 638 EUR
APOSPC303063-10G APOSPC303063-5G APOSPC303063-1G APOSPC303063-25G APOSPC303063-100G
2,4-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile 97%
2,4-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile
Formula: C₉H₇F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258732
Núm. CAS: 1017778-32-3