3-Ethoxy-2,6-difluoroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303065-10G PC303065-5G PC303065-1G
APOSPC303065-10GEA 351 EUR
APOSPC303065-10G APOSPC303065-5G APOSPC303065-1G
3-Ethoxy-2,6-difluoroaniline 98%
3-Ethoxy-2,6-difluoroaniline
Formula: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519309
Núm. CAS: 651734-64-4