2,6-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303066-10G PC303066-5G PC303066-1G
APOSPC303066-10GEA 342 EUR
APOSPC303066-10G APOSPC303066-5G APOSPC303066-1G
2,6-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile
Formula: C₉H₇F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519310
Núm. CAS: 1092460-60-0