3-Ethoxy-2,6-difluorophenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303067-10G
PC303067-5G
PC303067-25G
APOSPC303067-10GEA
372
EUR
APOSPC303067-10G
APOSPC303067-5G
APOSPC303067-25G
3-Ethoxy-2,6-difluorophenol 98%
3-Ethoxy-2,6-difluorophenol
Formula:
C₈H₈F₂O₂ MW: 174,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11519373 Núm. CAS: 1092461-31-8 |