3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303070-10G PC303070-25G
APOSPC303070-10GEA 459 EUR
APOSPC303070-10G APOSPC303070-25G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398590
Núm. CAS: 276861-64-4