4,5-Difluoro-2-methoxyaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC303073-10G PC303073-5G PC303073-1G
APOSPC303073-10GEA 351 EUR
APOSPC303073-10G APOSPC303073-5G APOSPC303073-1G
4,5-Difluoro-2-methoxyaniline 97%
4,5-Difluoro-2-methoxyaniline
Formula: C₇H₇F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832387
Núm. CAS: 1017779-71-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III