4,5-Difluoro-2-metoxibencil bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC303074-5G
PC303074-1G
PC303074-25G
APOSPC303074-5GEA
203
EUR
APOSPC303074-5G
APOSPC303074-1G
APOSPC303074-25G
4,5-Difluoro-2-metoxibencil bromuro 98%
4,5-Difluoro-2-metoxibencil bromuro
Formula:
C₈H₇BrF₂O Pto. de fusión: 40…43 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06660220 Núm. CAS: 886499-64-5 UN: 3261 ADR: 8,II |