4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-butoxy-2,6-difluorobenzoic acid
PC303075-10G PC303075-5G PC303075-1G
APOSPC303075-10GEA 328 EUR
APOSPC303075-10G APOSPC303075-5G APOSPC303075-1G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₂F₂O₃
MW: 230,21 g/mol
Pto. de fusión: 112…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201018
Núm. CAS: 123843-56-1