4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303077-10G PC303077-5G PC303077-1G
APOSPC303077-10GEA 360 EUR
APOSPC303077-10G APOSPC303077-5G APOSPC303077-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221,56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393807
Núm. CAS: 1261878-30-1