4-Cloro-2-(trifluorometil)bencilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303078-5G
APOSPC303078-5GEA 78.3 EUR
APOSPC303078-5G
4-Cloro-2-(trifluorometil)bencilamina 97%
4-Cloro-2-(trifluorometil)bencilamina
Formula: C₈H₇ClF₃N
MW: 209,6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213291
Núm. CAS: 771583-81-4