4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303080-5G PC303080-1G
APOSPC303080-5GEA 116 EUR
APOSPC303080-5G APOSPC303080-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221.56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06660261
Núm. CAS: 886501-50-4