4-Ethoxy-2,3-difluorophenol
Proveedor: Apollo Scientific
PC303083-10G PC303083-5G PC303083-1G
APOSPC303083-10GEA 53.8 EUR
APOSPC303083-10G APOSPC303083-5G APOSPC303083-1G
4-Ethoxy-2,3-difluorophenol
4-Ethoxy-2,3-difluorophenol
Formula: C₈H₈F₂O₂
MW: 174,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368025
Núm. CAS: 126163-56-2