4-Ethoxy-3,5-difluoroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303085-10G PC303085-1G
APOSPC303085-10GEA 446 EUR
APOSPC303085-10G APOSPC303085-1G
4-Ethoxy-3,5-difluoroaniline 98%
4-Ethoxy-3,5-difluoroaniline
Formula: C₈H₉F₂NO
MW: 173,160 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258686
Núm. CAS: 942615-19-2