4'-Fluoro-3',5'-dimethylacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303087-10G PC303087-5G PC303087-1G
APOSPC303087-10GEA 705 EUR
APOSPC303087-10G APOSPC303087-5G APOSPC303087-1G
4'-Fluoro-3',5'-dimethylacetophenone 95%
4'-Fluoro-3',5'-dimethylacetophenone
Formula: C₁₀H₁₁FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660269
Núm. CAS: 42444-20-2