4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC303089-10G PC303089-5G PC303089-1G PC303089-25G
APOSPC303089-10GEA 234 EUR
APOSPC303089-10G APOSPC303089-5G APOSPC303089-1G APOSPC303089-25G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl bromide 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl bromide
Formula: C₉H₁₀BrF
Pto. de fusión: 44…46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660268
Núm. CAS: 886501-82-2
UN: 3261
ADR: 8,II