4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
PC303090-10G PC303090-5G PC303090-1G
APOSPC303090-10GEA 613 EUR
APOSPC303090-10G APOSPC303090-5G APOSPC303090-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₈H₇F₄N
MW: 193,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201067
Núm. CAS: 1373920-72-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III