4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
PC303092-10G PC303092-1G
APOSPC303092-10GEA 746 EUR
APOSPC303092-10G APOSPC303092-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₇BrF₄
MW: 271,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201072
Núm. CAS: 1373921-09-5