6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehído 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC303096-5G PC303096-1G PC303096-25G
APOSPC303096-5GEA 31.9 EUR
APOSPC303096-5G APOSPC303096-1G APOSPC303096-25G
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehído 99%
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehído
Formula: C₇H₃BrF₂O
Pto. de fusión: 39…43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368119
Núm. CAS: 360576-04-1