6-Chloro-2,3-difluoroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-2,3-difluoroaniline
PC303097-5G PC303097-1G
APOSPC303097-5GEA 205 EUR
APOSPC303097-5G APOSPC303097-1G
6-Chloro-2,3-difluoroaniline 98%
6-Chloro-2,3-difluoroaniline
Formula: C₆H₄ClF₂N
MW: 163,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201032
Núm. CAS: 1373920-77-4