6-Chloro-2,3-difluorobenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC303098-5G PC303098-1G PC303098-25G
APOSPC303098-5GEA 203 EUR
APOSPC303098-5G APOSPC303098-1G APOSPC303098-25G
6-Chloro-2,3-difluorobenzonitrile 97%
6-Chloro-2,3-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂ClF₂N
MW: 173,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12922576
Núm. CAS: 157647-02-4