6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC303100-10G PC303100-5G PC303100-1G
APOSPC303100-10GEA 462 EUR
APOSPC303100-10G APOSPC303100-5G APOSPC303100-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Formula: C₇H₇ClFNO
Pto. de fusión: 40…43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832271
Núm. CAS: 1017777-77-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III