6-Cloro-2-fluoro-3-metoxifenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC303101-10G PC303101-5G PC303101-25G
APOSPC303101-10GEA 420 EUR
APOSPC303101-10G APOSPC303101-5G APOSPC303101-25G
6-Cloro-2-fluoro-3-metoxifenol 98%
6-Cloro-2-fluoro-3-metoxifenol
Formula: C₇H₆ClFO₂
MW: 176.57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832270
Núm. CAS: 1017777-74-0