4-(4-Chlorophenoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303108-10G PC303108-5G
APOSPC303108-10GEA 405 EUR
APOSPC303108-10G APOSPC303108-5G
4-(4-Chlorophenoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-(4-Chlorophenoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₁₃H₉ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01908501
Núm. CAS: 57688-17-2